Tisk…
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400928-1G OR400928-250MG
APOSOR400928-1GEA 19110 CZK
APOSOR400928-1G APOSOR400928-250MG
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide 95%
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18392521
CAS číslo: 1261604-22-1
UN: 3261
ADR: 8,III