Tisk…
2'-Bromo-6'-chloroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400923-1G OR400923-5G OR400923-25G
APOSOR400923-1GEA 2070 CZK
APOSOR400923-1G APOSOR400923-5G APOSOR400923-25G
2'-Bromo-6'-chloroacetophenone 95%
2'-Bromo-6'-chloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18390298
CAS číslo: 1261438-38-3