Tisk…
2-Bromo-6-chlorostyrene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400920-1G OR400920-250MG
APOSOR400920-1GEA 16140 CZK
APOSOR400920-1G APOSOR400920-250MG
2-Bromo-6-chlorostyrene 95%
2-Bromo-6-chlorostyrene
Vzorec: C₈H₆BrCl
MW: 217.49 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD31561244
CAS číslo: 2228365-09-9