Tisk…
4-Bromo-3-chlorostyrene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400918-1G OR400918-250MG
APOSOR400918-1GEA 17360 CZK
APOSOR400918-1G APOSOR400918-250MG
4-Bromo-3-chlorostyrene 95%
4-Bromo-3-chlorostyrene
Vzorec: C₈H₆BrCl
MW: 217.49 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30237713
CAS číslo: 1692077-74-9