Tisk…
5-Acetylthiophene-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Acetyl-5-formylthiophene, 5-Acetyl-2-thenaldehyde, 5-Acetylthiophene-2-carbaldehyde, 2-Ethanoyl-5-formylthiophene
OR4009-100MG
APOSOR4009-100MGEA 622 CZK
APOSOR4009-100MG
5-Acetylthiophene-2-carboxaldehyde
5-Acetylthiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₂S
MW: 154,186 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00509280
CAS číslo: 4565-29-1