Tisk…
6-Bromo-3-iodo-2-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-iodo-2-methoxy-3-nitrobenzene
OR400889-1G OR400889-250MG OR400889-5G
APOSOR400889-1GEA 34720 CZK
APOSOR400889-1G APOSOR400889-250MG APOSOR400889-5G
6-Bromo-3-iodo-2-nitroanisole
6-Bromo-3-iodo-2-nitroanisole
Vzorec: C₇H₅BrINO₃
MW: 357,928 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30730277
CAS číslo: 2149590-17-8