Tisk…
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400888-250MG OR400888-1G
APOSOR400888-250MGEA 4960 CZK
APOSOR400888-250MG APOSOR400888-1G
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃BrINO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30730276
CAS číslo: 2090513-56-5