Tisk…
2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Methoxy-3-methylphenyl)methanol
OR400884-1G OR400884-250MG OR400884-5G
APOSOR400884-1GEA 870 CZK
APOSOR400884-1G APOSOR400884-250MG APOSOR400884-5G
2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12031989
CAS číslo: 74090-48-5