Tisk…
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400883-1G OR400883-5G OR400883-25G
APOSOR400883-1GEA 992 CZK
APOSOR400883-1G APOSOR400883-5G APOSOR400883-25G
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod tání: 44…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07783657
CAS číslo: 67639-61-6