Tisk…
Methyl 2-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400880-1G OR400880-5G OR400880-10G
APOSOR400880-1GEA 622 CZK
APOSOR400880-1G APOSOR400880-5G APOSOR400880-10G
Methyl 2-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Methyl 2-methoxy-3-methylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025375
CAS číslo: 52239-62-0