Tisk…
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400877-250MG OR400877-1G
APOSOR400877-250MGEA 7610 CZK
APOSOR400877-250MG APOSOR400877-1G
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₉H₁₁BrO
MW: 215.087 g/mol
Bod varu: 131…140 °C (21 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398319
CAS číslo: 122950-66-7