Tisk…
4-Bromo-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-3-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR400875-1G OR400875-250MG OR400875-5G
APOSOR400875-1GEA 1370 CZK
APOSOR400875-1G APOSOR400875-250MG APOSOR400875-5G
4-Bromo-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
4-Bromo-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₃S
MW: 285,543 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14702923
CAS číslo: 1215295-91-2
UN: 1759
ADR: 8,III