Tisk…
4-bromo-2-nitrophenylthiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400865-1G OR400865-250MG OR400865-5G
APOSOR400865-1GEA 14880 CZK
APOSOR400865-1G APOSOR400865-250MG APOSOR400865-5G
4-bromo-2-nitrophenylthiocyanate
4-bromo-2-nitrophenylthiocyanate
Vzorec: C₇H₃BrN₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546511
CAS číslo: 157645-54-0