Tisk…
3-bromo-4-nitrophenylthiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400864-1G OR400864-250MG OR400864-5G
APOSOR400864-1GEA 29760 CZK
APOSOR400864-1G APOSOR400864-250MG APOSOR400864-5G
3-bromo-4-nitrophenylthiocyanate
3-bromo-4-nitrophenylthiocyanate
Vzorec: C₇H₃BrN₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30723360
CAS číslo: 2149591-25-1