Tisk…
5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400855-1G OR400855-250MG
APOSOR400855-1GEA 11380 CZK
APOSOR400855-1G APOSOR400855-250MG
5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Vzorec: C₈H₃BrCl₂N₂
MW: 277,933 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09954889
CAS číslo: 134517-54-7