Tisk…
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40081-1G OR40081-250MG
APOSOR40081-1GEA 11970 CZK
APOSOR40081-1G APOSOR40081-250MG
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile 95%
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile
Vzorec: C₅H₃ClN₄
MW: 154,557 g/mol
Bod tání: 194…196 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10697779
CAS číslo: 54632-11-0