(R)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole 1,1-dioxide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400805-1G
OR400805-250MG
OR400805-5G
APOSOR400805-1GEA
1660
CZK
APOSOR400805-1G
APOSOR400805-250MG
APOSOR400805-5G
(R)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole 1,1-dioxide 95%
(R)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole 1,1-dioxide
Vzorec:
C₅H₉NO₃S MW: 163,195 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26406787 CAS číslo: 143577-46-2 |