Tisk…
2-Formylphenyl acetate, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400800-10G OR400800-1G OR400800-5G
APOSOR400800-10GEA 18850 CZK
APOSOR400800-10G APOSOR400800-1G APOSOR400800-5G
2-Formylphenyl acetate, tech
2-Formylphenyl acetate
Vzorec: C₉H₈O₃
MW: 164.158 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00553742
CAS číslo: 5663-67-2