Tisk…
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400797-250MG OR400797-1G OR400797-5G
APOSOR400797-250MGEA 662 CZK
APOSOR400797-250MG APOSOR400797-1G APOSOR400797-5G
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29037276
CAS číslo: 1934463-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III