Tisk…
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400793-1G OR400793-250MG
APOSOR400793-1GEA 18620 CZK
APOSOR400793-1G APOSOR400793-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrClO₃
MW: 251.462 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29037278
CAS číslo: 1934463-24-7