Tisk…
2-Bromo-4-iodobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400783-1G OR400783-250MG OR400783-5G
APOSOR400783-1GEA 705 CZK
APOSOR400783-1G APOSOR400783-250MG APOSOR400783-5G
2-Bromo-4-iodobenzonitrile
2-Bromo-4-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391643
CAS číslo: 1261776-03-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III