Tisk…
Methyl 4-bromo-2-formylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400781-1G OR400781-250MG OR400781-5G
APOSOR400781-1GEA 7180 CZK
APOSOR400781-1G APOSOR400781-250MG APOSOR400781-5G
Methyl 4-bromo-2-formylbenzoate
Methyl 4-bromo-2-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₇BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16036574
CAS číslo: 1260795-42-3