Tisk…
6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400780-1G OR400780-250MG
APOSOR400780-1GEA 20470 CZK
APOSOR400780-1G APOSOR400780-250MG
6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29037275
CAS číslo: 1934421-15-4