Tisk…
3-Bromo-5-formylbenzoic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400779-1G OR400779-5G OR400779-10G
APOSOR400779-1GEA 2240 CZK
APOSOR400779-1G APOSOR400779-5G APOSOR400779-10G
3-Bromo-5-formylbenzoic acid 96%
3-Bromo-5-formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrO₃
MW: 229.027 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22544371
CAS číslo: 398119-27-2