Tisk…
3-Bromo-2-iodonitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400777-1G OR400777-250MG OR400777-5G
APOSOR400777-1GEA 1950 CZK
APOSOR400777-1G APOSOR400777-250MG APOSOR400777-5G
3-Bromo-2-iodonitrobenzene
3-Bromo-2-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrINO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16660176
CAS číslo: 32337-96-5