Tisk…
Methyl 3-bromo-5-formylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400776-1G OR400776-250MG
APOSOR400776-1GEA 6850 CZK
APOSOR400776-1G APOSOR400776-250MG
Methyl 3-bromo-5-formylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₇BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22381229
CAS číslo: 377734-27-5