Tisk…
2-Bromo-6-formylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400774-1G OR400774-250MG
APOSOR400774-1GEA 20470 CZK
APOSOR400774-1G APOSOR400774-250MG
2-Bromo-6-formylbenzoic acid 95%
2-Bromo-6-formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28357172
CAS číslo: 1245915-98-3