Tisk…
4-Bromo-2-formylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400770-1G OR400770-250MG OR400770-5G
APOSOR400770-1GEA 3310 CZK
APOSOR400770-1G APOSOR400770-250MG APOSOR400770-5G
4-Bromo-2-formylbenzoic acid 95%
4-Bromo-2-formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrO₃
MW: 229.027 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036374
CAS číslo: 871502-87-3