Tisk…
Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400768-1G OR400768-250MG
APOSOR400768-1GEA 2860 CZK
APOSOR400768-1G APOSOR400768-250MG
Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₇BrO₃
MW: 243,054 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16036866
CAS číslo: 858124-35-3