Tisk…
Methyl 3-bromo-4-formylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400764-1G OR400764-250MG
APOSOR400764-1GEA 5290 CZK
APOSOR400764-1G APOSOR400764-250MG
Methyl 3-bromo-4-formylbenzoate
Methyl 3-bromo-4-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₇BrO₃
MW: 243,054 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16036864
CAS číslo: 90484-53-0