4-Bromo-3-formylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400762-1G
OR400762-250MG
APOSOR400762-1GEA
12400
CZK
APOSOR400762-1G
APOSOR400762-250MG
4-Bromo-3-formylbenzoic acid
4-Bromo-3-formylbenzoic acid
Vzorec:
C₈H₅BrO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20485838 CAS číslo: 776315-23-2 |