Tisk…
3-Bromo-4-formylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400758-1G OR400758-5G
APOSOR400758-1GEA 2320 CZK
APOSOR400758-1G APOSOR400758-5G
3-Bromo-4-formylbenzoic acid 97%
3-Bromo-4-formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrO₃
MW: 229.027 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23135693
CAS číslo: 91760-66-6