2-Bromo-4-iodonitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400757-1G
OR400757-250MG
APOSOR400757-1GEA
23150
CZK
APOSOR400757-1G
APOSOR400757-250MG
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
Vzorec:
C₆H₃BrINO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18391757 CAS číslo: 860603-83-4 |