Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400756-1G
OR400756-250MG
OR400756-5G
APOSOR400756-1GEA
16530
CZK
APOSOR400756-1G
APOSOR400756-250MG
APOSOR400756-5G
Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Vzorec:
C₉H₇BrO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11110489 CAS číslo: 750585-94-5 |