Tisk…
2-Bromo-3-iodonitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400748-1G OR400748-5G
APOSOR400748-1GEA 4900 CZK
APOSOR400748-1G APOSOR400748-5G
2-Bromo-3-iodonitrobenzene
2-Bromo-3-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrINO₂
MW: 327.902 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391756
CAS číslo: 32337-95-4