Tisk…
Methyl 5-bromo-2-formylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400747-1G OR400747-250MG OR400747-5G
APOSOR400747-1GEA 4140 CZK
APOSOR400747-1G APOSOR400747-250MG APOSOR400747-5G
Methyl 5-bromo-2-formylbenzoate
Methyl 5-bromo-2-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₇BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16036575
CAS číslo: 1016163-89-5