3-Bromo-2-iodobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400746-1G
OR400746-250MG
OR400746-5G
APOSOR400746-1GEA
16340
CZK
APOSOR400746-1G
APOSOR400746-250MG
APOSOR400746-5G
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde 95%
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄BrIO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18391618 CAS číslo: 1261860-40-5 |