Tisk…
2-Bromo-3-formylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400743-1G OR400743-250MG
APOSOR400743-1GEA 17590 CZK
APOSOR400743-1G APOSOR400743-250MG
2-Bromo-3-formylbenzoic acid
2-Bromo-3-formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrO₃
MW: 229,027 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28357159
CAS číslo: 1289208-00-9