Tisk…
2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400739-1G OR400739-250MG
APOSOR400739-1GEA 9760 CZK
APOSOR400739-1G APOSOR400739-250MG
2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClNO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18392271
CAS číslo: 1261675-40-4
UN: 3261
ADR: 8,III