Tisk…
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400738-1G OR400738-250MG OR400738-5G
APOSOR400738-1GEA 1410 CZK
APOSOR400738-1G APOSOR400738-250MG APOSOR400738-5G
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid 95%
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₃
MW: 217,017 g/mol
Bod tání: 206…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16999959
CAS číslo: 28547-28-6