Tisk…
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400725-1G OR400725-5G
APOSOR400725-1GEA 6420 CZK
APOSOR400725-1G APOSOR400725-5G
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClNO₄S
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12068352
CAS číslo: 89465-98-5
UN: 3261
ADR: 8,III