Tisk…
5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400723-1G OR400723-250MG
APOSOR400723-1GEA 25790 CZK
APOSOR400723-1G APOSOR400723-250MG
5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrINO
MW: 327,945 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28898256
CAS číslo: 1845713-72-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III