Tisk…
2-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400711-1G OR400711-250MG OR400711-5G
APOSOR400711-1GEA 5560 CZK
APOSOR400711-1G APOSOR400711-250MG APOSOR400711-5G
2-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClNO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11650638
CAS číslo: 1099660-60-2
UN: 3261
ADR: 8,III