5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR400708-250MG
OR400708-1G
OR400708-5G
APOSOR400708-250MGEA
6020
CZK
APOSOR400708-250MG
APOSOR400708-1G
APOSOR400708-5G
5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide 97%
5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide
Vzorec:
C₈H₅Br₂ClO MW: 312,386 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18392520 CAS číslo: 1261775-99-8 UN: 1759 ADR: 8,III |