2-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400707-1G
OR400707-250MG
OR400707-5G
APOSOR400707-1GEA
13360
CZK
APOSOR400707-1G
APOSOR400707-250MG
APOSOR400707-5G
2-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₃BrClNO₄S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06254509 CAS číslo: 98130-55-3 |