Tisk…
3-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400701-1G OR400701-250MG OR400701-5G
APOSOR400701-1GEA 11380 CZK
APOSOR400701-1G APOSOR400701-250MG APOSOR400701-5G
3-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
3-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClNO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18392272
CAS číslo: 1261671-62-8
UN: 3261
ADR: 8,III