4-Amino-2-bromobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400700-1G
OR400700-250MG
OR400700-5G
APOSOR400700-1GEA
7250
CZK
APOSOR400700-1G
APOSOR400700-250MG
APOSOR400700-5G
4-Amino-2-bromobenzoic acid
4-Amino-2-bromobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01569396 CAS číslo: 2486-52-4 |