Tisk…
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400698-1G OR400698-5G
APOSOR400698-1GEA 8240 CZK
APOSOR400698-1G APOSOR400698-5G
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClNO₄S
Bod tání: 86…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12912807
CAS číslo: 1193388-84-9
UN: 3261
ADR: 8,III