Tisk…
4-Methoxy-1H-benzimidazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole
OR400694-250MG OR400694-1G
APOSOR400694-250MGEA 787 CZK
APOSOR400694-250MG APOSOR400694-1G
4-Methoxy-1H-benzimidazole 95+%
4-Methoxy-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08729266
CAS číslo: 27080-53-1