Tisk…
4-Bromo-3-methoxyphenylene-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-3-methoxybenzene-1,2-diamine
OR400692-1G OR400692-250MG
APOSOR400692-1GEA 20470 CZK
APOSOR400692-1G APOSOR400692-250MG
4-Bromo-3-methoxyphenylene-1,2-diamine
4-Bromo-3-methoxyphenylene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₉BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24643738
CAS číslo: 1162696-92-5